2-Desoxi-L-ribosa
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Deoxy-L-erythropentose, 2-Deoxy-L-arabinose, 2-Deoxy-L(+)-ribose
BID1005-5G BID1005-10G
APOSBID1005-5GEA 183 EUR
APOSBID1005-5G APOSBID1005-10G
2-Desoxi-L-ribosa
2-Desoxi-L-ribosa
Formula: C₅H₁₀O₄
MW: 134,13 g/mol
Pto. de fusión: 69…72 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00132941
Núm. CAS: 18546-37-7