2'-Desoxiadenosina
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
(2R,3S,5R)-5-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-2-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3-ol
BID1006-10G
BID1006-25G
BID1006-50G
APOSBID1006-10GEA
30.6
EUR
APOSBID1006-10G
APOSBID1006-25G
APOSBID1006-50G
2'-Desoxiadenosina
2'-Desoxiadenosina
Formula:
C₁₀H₁₃N₅O₃ MW: 251.24 g/mol Pto. de fusión: 187…189 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00056003 Núm. CAS: 958-09-8 UN: 2811 ADR: 6.1 III |