2-Desoxi-2-fluoro-D-glucosa
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Fluoro-2-deoxy-D-glucose, 2-Deoxy-2-fluoro-D-glucopyranose, FDG
BID1009-100MG
BID1009-25MG
BID1009-50MG
APOSBID1009-100MGEA
306
EUR
APOSBID1009-100MG
APOSBID1009-25MG
APOSBID1009-50MG
2-Desoxi-2-fluoro-D-glucosa
2-Desoxi-2-fluoro-D-glucosa
Formula:
C₆H₁₁FO₅ Pto. de fusión: 170…176 °C Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00077527 Núm. CAS: 29702-43-0 |