17-DMAG hydrochloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 17-Dimethylaminoethylamino-17-demethoxygeldanamycin hydrochloride
BID1020-5MG BID1020-10MG BID1020-25MG
APOSBID1020-5MGEA 75.4 EUR
APOSBID1020-5MG APOSBID1020-10MG APOSBID1020-25MG
17-DMAG hydrochloride 98%
17-DMAG hydrochloride
Formula: C₃₂H₄₈N₄O₈·HCl
MW: 653,21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Núm. CAS: 467214-21-7