Dihydroergocristine methanesulphonate
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Dihydroergocristine mesylate
BID1021-1MG BID1021-5MG
APOSBID1021-1MGEA 94.4 EUR
APOSBID1021-1MG APOSBID1021-5MG
Dihydroergocristine methanesulphonate
Dihydroergocristine methanesulphonate
Formula: C₃₆H₄₅N₅O₈S
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00153792
Núm. CAS: 24730-10-7