2'-Deoxycitidina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BID1650-25G BID1650-50G BID1650-100G
APOSBID1650-25GEA 72.5 EUR
APOSBID1650-25G APOSBID1650-50G APOSBID1650-100G
2'-Deoxycitidina
2'-Deoxycitidina
Formula: C₉H₁₃N₃O₄
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00006547
Núm. CAS: 951-77-9