1,1'-Azobis(N,N-dimethylformamide)
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BID2040-5G BID2040-1G BID2040-500MG
APOSBID2040-5GEA 17.6 EUR
APOSBID2040-5G APOSBID2040-1G APOSBID2040-500MG
1,1'-Azobis(N,N-dimethylformamide)
1,1'-Azobis(N,N-dimethylformamide)
Possible thiol oxidising agent
  • Protein
Formula: C₆H₁₂N₄O₂
Pto. de fusión: 112…115 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00008318
Núm. CAS: 10465-78-8
EINECS: 233-951-7