Ácido (3,4-dihidroxifenil)acético 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: DOPAC, 3,4-Dihydroxybenzeneacetic acid, 3,4-Dihydroxyphenylacetic acid
BID2105-100G
APOSBID2105-100GEA 142 EUR
APOSBID2105-100G
Ácido (3,4-dihidroxifenil)acético 98%
Ácido (3,4-dihidroxifenil)acético
Formula: (C₆H₃(OH)₂)CH₂COOH
MW: 168,15 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004338
Núm. CAS: 102-32-9
EINECS: 203-024-1