MTT (Bromuro de 3-(4,5- dimetiltiazol-2-ilo)-2,5-difeniltetrazol)
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Thiazolyl blue tetrazolium bromide, MTT, 2-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-3,5-diphenyl-2H-tetrazol-3-ium bromide
BID2165-10G BID2165-1G BID2165-5G
APOSBID2165-10GEA 241 EUR
APOSBID2165-10G APOSBID2165-1G APOSBID2165-5G
MTT (Bromuro de 3-(4,5- dimetiltiazol-2-ilo)-2,5-difeniltetrazol)
MTT (Bromuro de 3-(4,5- dimetiltiazol-2-ilo)-2,5-difeniltetrazol)
Formula: C₁₈H₁₆N₅BrS
MW: 414,33 g/mol
Pto. de fusión: 195 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00011964
Núm. CAS: 298-93-1
EINECS: 206-069-5