Ácido 5,5'-ditiobis(2-nitrobenzoico) (Reactivo de Ellman)
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ácido 3,3'-ditiobis(6-nitrobenzoico)
BID2180-1G BID2180-25G BID2180-5G
APOSBID2180-1GEA 21.9 EUR
APOSBID2180-1G APOSBID2180-25G APOSBID2180-5G
Ácido 5,5'-ditiobis(2-nitrobenzoico) (Reactivo de Ellman)
Ácido 5,5'-ditiobis(2-nitrobenzoico) (Reactivo de Ellman)
Used for measurement of sulphhydryl content inpeptides, proteins and tissue.
Formula: C₁₄H₈N₂O₈S₂
MW: 396.36 g/mol
Pto. de fusión: 233…243 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007140
Núm. CAS: 69-78-3
EINECS: 200-714-4