2-Deoxy-D-galactose ≥99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BID2231-5G BID2231-10G
APOSBID2231-5GEA 279 EUR
APOSBID2231-5G APOSBID2231-10G
2-Deoxy-D-galactose ≥99%
2-Deoxy-D-galactose
Formula: C₆H₁₂O₅
MW: 164,16 g/mol
Pto. de fusión: 107…110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014649
Núm. CAS: 1949-89-9
EINECS: 217-765-3