2-Desoxi-D(-)-ribosa ≥99%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
BID533-100G
BID533-25G
APOSBID533-100GEA
88.6
EUR
APOSBID533-100G
APOSBID533-25G
2-Desoxi-D(-)-ribosa ≥99%
2-Desoxi-D(-)-ribosa
Formula:
C₅H₁₀O₄ Pto. de fusión: 76…90 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00135904 Núm. CAS: 533-67-5 EINECS: 208-573-0 |