Glucopiranósido de decilo
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (2R,3R,4S,5S,6R)-2-(Decyloxy)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol, N-Decyl beta-D-glucopyranoside, Decyl β-D-glucopyranoside, Decyl glucopyranoside, DG, Decyl beta-D-glucopyranoside
BID6001-1G BID6001-5G BID6001-10G
APOSBID6001-1GEA 95.7 EUR
APOSBID6001-1G APOSBID6001-5G APOSBID6001-10G
Glucopiranósido de decilo
β-D-Glucopiranósido de decilo
Formula: C₁₆H₃₂O₆
MW: 320,43 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00063297
Núm. CAS: 58846-77-8