n-Decyl-β-D-maltoside
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: DM, N-Decyl-Beta-Maltoside, Decyl 4-O-a-D-glucopyranosyl-b-D-glucopyranoside, n-Decyl-beta-D-maltopyranoside, Decyl b-D-maltopyranoside
BID6002-1G BID6002-5G BID6002-10G
APOSBID6002-1GEA 102 EUR
APOSBID6002-1G APOSBID6002-5G APOSBID6002-10G
n-Decyl-β-D-maltoside
n-Decyl-β-D-maltoside
Formula: C₂₂H₄₂O₁₁
MW: 482.56 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00061624
Núm. CAS: 82494-09-5