N,N-Dimethyl-1-dodecylamine N-oxide
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
BID6003-5G BID6003-10G BID6003-25G
APOSBID6003-5GEA 161 EUR
APOSBID6003-5G APOSBID6003-10G APOSBID6003-25G
N,N-Dimethyl-1-dodecylamine N-oxide
N,N-Dimethyl-1-dodecylamine N-oxide
Formula: C₁₄H₃₁NO
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002049
Núm. CAS: 1643-20-5
UN: 3259
ADR: 8,III