2'-Deoxyguanosine-5'-triphosphate trisodium salt (dGTP-Na3)
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BID6721-100MG BID6721-50MG
APOSBID6721-100MGEA 212 EUR
APOSBID6721-100MG APOSBID6721-50MG
2'-Deoxyguanosine-5'-triphosphate trisodium salt (dGTP-Na3)
2'-Deoxyguanosine-5'-triphosphate trisodium salt (dGTP-Na3)
Formula: C₁₀H₁₃N₅Na₃O₁₃P₃
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00080337
Núm. CAS: 93919-41-6