Diosmetin
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
5,7-Dihydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-4H-chromen-4-one, 5,7,3'-Trihydroxy-4'-methoxyflavone
BIDF1026-100MG
BIDF1026-250MG
APOSBIDF1026-100MGEA
79.9
EUR
APOSBIDF1026-100MG
APOSBIDF1026-250MG
Diosmetin
Diosmetin
Formula:
C₁₆H₁₂O₆ MW: 300,27 g/mol Pto. de fusión: 259…264 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00017425 Núm. CAS: 520-34-3 |