Piperlongumine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIDF1035-250MG BIDF1035-50MG BIDF1035-100MG
APOSBIDF1035-250MGEA 174 EUR
APOSBIDF1035-250MG APOSBIDF1035-50MG APOSBIDF1035-100MG
Piperlongumine
Piperlongumine
Natural product.
Formula: C₁₇H₁₉NO₅
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00075706
Núm. CAS: 20069-09-4