EDTA sal tetrasódica dihidrato
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Etilendiaminotetraacetato de tetrasodio dihidrato, Dihidrogenoetilendiaminotetraacetato de tetrasódica dihidrato, Ácido edético sal tetrasódica dihidrato, Ácido etilendiaminotetraacético sal tetrasódica dihidrato
BIE0501-1KG BIE0501-500G
APOSBIE0501-1KGEA 37.7 EUR
APOSBIE0501-1KG APOSBIE0501-500G
EDTA sal tetrasódica dihidrato
EDTA sal tetrasódica dihidrato
Formula: C₁₀H₁₂N₂Na₄O₈·2H₂O
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150026
Núm. CAS: 10378-23-1
EINECS: 200-573-9