EDTA sal férrica monosódica ≥99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ácido etilendiaminotetraacético hierro(III) sal sódica, Feredato sódico
BIE0509-100G BIE0509-1KG BIE0509-250G
APOSBIE0509-100GEA 21.9 EUR
APOSBIE0509-100G APOSBIE0509-1KG APOSBIE0509-250G
EDTA sal férrica monosódica ≥99%
EDTA sal férrica monosódica
Formula: C₁₀H₁₂FeN₂NaO₈
MW: 367.05 g/mol
Pto. de fusión: 80 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00078215
Núm. CAS: 15708-41-5
EINECS: 239-802-2
Índice Merck: 12,04076