EDTA sal disódica dihidrato ≥99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Dihidrogenoetilendiaminotetraacetato de disodio dihidrato, Ácido edético sal disódica dihidrato, Ácido etilendiaminotetraacético sal disódica dihidrato
BIE0511-1KG BIE0511-500G BIE0511-10KG
APOSBIE0511-1KGEA 72.5 EUR
APOSBIE0511-1KG APOSBIE0511-500G APOSBIE0511-10KG
EDTA sal disódica dihidrato ≥99%
EDTA sal disódica dihidrato
Formula: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O
MW: 372.24 g/mol
Pto. de fusión: 248 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150037
Núm. CAS: 6381-92-6
EINECS: 205-358-3
Índice Merck: 13,03543