Ethylenediaminetetraacetic acid diammonium salt hydrate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: EDTA diammonium salt hydrate
BIE0512-25G BIE0512-100G BIE0512-500G
APOSBIE0512-25GEA 33.5 EUR
APOSBIE0512-25G APOSBIE0512-100G APOSBIE0512-500G
Ethylenediaminetetraacetic acid diammonium salt hydrate
Ethylenediaminetetraacetic acid diammonium salt hydrate
Formula: C₁₀H₂₂N₄O₈·2H₂O
Pto. de fusión: 218 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150463
Núm. CAS: 20824-56-0