Evans blue
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
BIE0601-25G BIE0601-5G
APOSBIE0601-25GEA 0 EUR
APOSBIE0601-25G APOSBIE0601-5G
Evans blue
Evans blue
Formula: C₃₄H₂₈N₆O₁₄S₄
MW: 960,79 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004021
Núm. CAS: 314-13-6
EINECS: 206-242-5
UN: 1325
ADR: 4.1,III