Sodium-3-[ethyl(m-tolyl)amino]-2-hydroxy-1-propanesulphonate hydrate ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIE0701-1G BIE0701-5G BIE0701-25G
APOSBIE0701-1GEA 21.9 EUR
APOSBIE0701-1G APOSBIE0701-5G APOSBIE0701-25G
Sodium-3-[ethyl(m-tolyl)amino]-2-hydroxy-1-propanesulphonate hydrate ≥98%
Sodium-3-[ethyl(m-tolyl)amino]-2-hydroxy-1-propanesulphonate hydrate
Formula: C₁₂H₁₉NO₄S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040641
Núm. CAS: 82692-93-1