EDTA ≥99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ácido etilendiaminotetraacético, Ácido edético
BIE0729-1KG BIE0729-500G
APOSBIE0729-1KGEA 54.2 EUR
APOSBIE0729-1KG APOSBIE0729-500G
EDTA ≥99%
EDTA
Formula: C₁₀H₁₆N₂O₈
Pto. de fusión: 245 °C (desc.)
Densidad: 1,46 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003541
Núm. CAS: 60-00-4
EINECS: 200-449-4