Ellagic acid
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
BIE1001-5G
BIE1001-25G
BIE1001-100G
APOSBIE1001-5GEA
26.1
EUR
APOSBIE1001-5G
APOSBIE1001-25G
APOSBIE1001-100G
Ellagic acid
Ellagic acid
Glutathione S-transference inhibitor.
Formula:
C₁₄H₆O₈ Pto. de fusión: >300 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006914 Núm. CAS: 476-66-4 EINECS: 207-508-3 |