N'-(Etilcarbonoimidoil)-N,N-dimetilpropano-1,3-diamina monoclorhidrato
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
BIE1308-100G BIE1308-500G BIE1308-1KG
APOSBIE1308-100GEA 26.1 EUR
APOSBIE1308-100G APOSBIE1308-500G APOSBIE1308-1KG
N'-(Etilcarbonoimidoil)-N,N-dimetilpropano-1,3-diamina monoclorhidrato
N'-(Etilcarbonoimidoil)-N,N-dimetilpropano-1,3-diamina monoclorhidrato
EDAC is a water soluble condensing reagent.
Formula: C₈H₁₇N₃·HCl
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00012503
Núm. CAS: 25952-53-8
EINECS: 247-361-2