Elacridar
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIE3025-25MG BIE3025-50MG BIE3025-10MG
APOSBIE3025-25MGEA 139 EUR
APOSBIE3025-25MG APOSBIE3025-50MG APOSBIE3025-10MG
Elacridar
Elacridar
Formula: C₃₄H₃₃N₃O₅
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00912604
Núm. CAS: 143664-11-3