(-)-Epigallocatechin gallate
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(-)-cis-3,4-Dihydro-5,7-dihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)-1(2H)-benzopyran-3-yl Gallate, (2R,3R)-5,7-Dihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)chroman-3-yl 3,4,5-trihydroxybenzoate, EGCG
BIE4300-50G
BIE4300-25G
APOSBIE4300-50GEA
163
EUR
APOSBIE4300-50G
APOSBIE4300-25G
(-)-Epigallocatechin gallate
(-)-Epigallocatechin gallate
From green tea.
- Purity >99% by HPLC/TLC
Formula:
C₂₂H₁₈O₁₁ MW: 458,38 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00075940 Núm. CAS: 989-51-5 |