5-fluorouracilo
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Fluorouracilo, 5-FU
BIF0123-25G BIF0123-50G BIF0123-5G
APOSBIF0123-25GEA 69.6 EUR
APOSBIF0123-25G APOSBIF0123-50G APOSBIF0123-5G
5-fluorouracilo
5-Fluorouracilo
This pyrimidine analogue, is an antineoplastic agent.
Formula: C₄H₃FN₂O₂
Pto. Ebullición: 190…200 °C/0,1mmHg
Pto. de fusión: 282…286 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00006018
Núm. CAS: 51-21-8
EINECS: 200-085-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III