Fluticasone propionate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIF0710-500MG BIF0710-1G BIF0710-5G
APOSBIF0710-500MGEA 116 EUR
APOSBIF0710-500MG APOSBIF0710-1G APOSBIF0710-5G
Fluticasone propionate
Fluticasone propionate
Formula: C₂₅H₃₁F₃O₅S
MW: 500.57 g/mol
Pto. de fusión: 275 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00866007
Núm. CAS: 80474-14-2