Flavona
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Phenylchromen-4-one
BIF1002-25G BIF1002-5G
APOSBIF1002-25GEA 357 EUR
APOSBIF1002-25G APOSBIF1002-5G
Flavona
Flavona
Formula: C₁₅H₁₀O₂
Pto. de fusión: 94…100 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00006825
Núm. CAS: 525-82-6
EINECS: 208-383-8