Fumonisin B1 (from Fusarium moniliforme)
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIF1004-1MG BIF1004-5MG
APOSBIF1004-1MGEA 270 EUR
APOSBIF1004-1MG APOSBIF1004-5MG
Fumonisin B1 (from Fusarium moniliforme)
Fumonisin B1
Formula: C₃₄H₅₉NO₁₅
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00133349
Núm. CAS: 116355-83-0