Fumonisin B2 (from Fusarium moniliforme)
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
BIF1005-1MG BIF1005-100UG
APOSBIF1005-1MGEA 551 EUR
APOSBIF1005-1MG APOSBIF1005-100UG
Fumonisin B2 (from Fusarium moniliforme)
Fumonisin B2
Formula: C₃₄H₅₉NO₁₄
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00133350
Núm. CAS: 116355-84-1
UN: 2811
ADR: 6.1,I