3,4-Dioxonaftaleno-1-sulfonato de sodio
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Folin's reagent, Sodium 3,4-dioxo-3,4-dihydronaphthalene-1-sulphonate
BIF1006-25G BIF1006-5G
APOSBIF1006-25GEA 105 EUR
APOSBIF1006-25G APOSBIF1006-5G
3,4-Dioxonaftaleno-1-sulfonato de sodio
3,4-Dioxonaftaleno-1-sulfonato de sodio
Formula: C₁₀H₅NaO₅S
Pto. de fusión: 289 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001700
Núm. CAS: 521-24-4
EINECS: 208-308-9