Fmoc-D-Lys(Dde)-OH 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIF1011-1G BIF1011-5G
APOSBIF1011-1GEA 145 EUR
APOSBIF1011-1G APOSBIF1011-5G
Fmoc-D-Lys(Dde)-OH 97%
Fmoc-D-Lys(Dde)-OH
Formula: C₃₁H₃₆N₂O₆
Pto. de fusión: 76…78 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01862894
Núm. CAS: 333973-51-6