Forskolin (de Coleus forskohlii)
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(3R,4aR,5S,6S,6aS,10S,10aR,10bS)-6,10,10b-trihydroxy-3,4a,7,7,10a-pentamethyl-1-oxo-3-vinyldodecahydro-1H-benzo[f]chromen-5-yl acetate
BIF1031-100MG
BIF1031-25MG
APOSBIF1031-100MGEA
458
EUR
APOSBIF1031-100MG
APOSBIF1031-25MG
Forskolin (de Coleus forskohlii)
Forskolin
An activator of adenylate cyclase.
Formula:
C₂₂H₃₄O₇ MW: 410.51 g/mol Pto. de fusión: 228…230 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00082317 Núm. CAS: 66575-29-9 EINECS: 266-410-9 |