Fasudil hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-(1-Homopiperazinyl)sulphonylisoquinoline Hydrochloride, 1-(5-Isoquinolinesulphonyl)homopiperazine Hydrochloride, Fasudil HCl, 5-((1,4-Diazepan-1-yl)sulphonyl)isoquinoline hydrochloride
BIF105-1G BIF105-250MG
APOSBIF105-1GEA 154 EUR
APOSBIF105-1G APOSBIF105-250MG
Fasudil hydrochloride
Fasudil hydrochloride
Kinase Inhibitor.
Formula: C₁₄H₁₇N₃O₂S
MW: 327.83 g/mol
Pto. de fusión: 222 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00943198
Núm. CAS: 105628-07-7