Dihidrogeno(etil)[4-[4-[etil(3-sulfonatobencil)amino](4-hidroxi-2-sulfonatobencidriliden]ciclohexa-2,5-dien-1-iliden](3-sulfonatobencil)amonio, sal de disodio

Proveedor: Apollo Scientific

Sinónimos: Light green, Sodium 2-((4-(ethyl(3-sulphonatobenzyl)amino)phenyl)(4-(ethyl(3-sulphonatobenzyl)iminio)cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl)-5-hydroxybenzenesulphonate, CI 42053, Dihydrogen (ethyl)[4-[4-[ethyl(3-sulphonatobenzyl)amino](4-hydroxy-2-sulphonatobenzhydrylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene](3-sulphonatobenzyl)ammonium, disodium salt

BIF1401-10G BIF1401-25G
APOSBIF1401-10GEA 87 EUR
APOSBIF1401-10G APOSBIF1401-25G
Dihidrogeno(etil)[4-[4-[etil(3-sulfonatobencil)amino](4-hidroxi-2-sulfonatobencidriliden]ciclohexa-2,5-dien-1-iliden](3-sulfonatobencil)amonio, sal de disodio
Dihidrogeno(etil)[4-[4-[etil(3-sulfonatobencil)amino](4-hidroxi-2-sulfonatobencidriliden]ciclohexa-2,5-dien-1-iliden](3-sulfonatobencil)amonio, sal de disodio

C.I. 42053

Formula: C₃₇H₃₄N₂Na₂O₁₀S₃
Pto. de fusión: 290 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013053
Núm. CAS: 2353-45-9

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR