Fluorescamine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Fluram, 4-Phenyl-3H,3'H-spiro[furan-2,1'-isobenzofuran]-3,3'-dione, 4-Phenylspiro[furan-2(3H),1'-phthalan]-3,3'-dione
BIF4008-250MG BIF4008-1G BIF4008-5G
APOSBIF4008-250MGEA 79.9 EUR
APOSBIF4008-250MG APOSBIF4008-1G APOSBIF4008-5G
Fluorescamine
Fluorescamine
Reacts with primary amines to form stable, highlyfluorescent products.
Formula: C₁₇H₁₀O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005928
Núm. CAS: 38183-12-9