Riboflavine-5'-phosphate sodium salt USP
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Vitamin B2 phosphate sodium salt, Riboflavin 5'-Monophosphate sodium salt, Sodium (2R,3S,4S)-5-(7,8-dimethyl-2,4-dioxo-3,4-dihydrobenzo[g]pteridin-10(2H)-yl)-2,3,4-trihydroxypentyl hydrogen phosphate, Flavin mononucleotide, Lactoflavin phosphate sodium salt, Riboflavin phosphate sodium
BIF4012-100G BIF4012-25G BIF4012-1KG
APOSBIF4012-100GEA 509 EUR
APOSBIF4012-100G APOSBIF4012-25G APOSBIF4012-1KG
Riboflavine-5'-phosphate sodium salt USP
Riboflavine-5'-phosphate sodium salt
Formula: C₁₇H₂₀N₄NaO₉P
MW: 478.3256 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00065362
Núm. CAS: 130-40-5
EINECS: 204-988-6