FITC (fluoresceina isotiocianato)
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 5-isothiocyanatofluorescein, Fluorescein 5(6)-isothiocyanate, Fluorescein Isothiocyanate, Isomer I
BIF4014-1G BIF4014-100MG
APOSBIF4014-1GEA 364 EUR
APOSBIF4014-1G APOSBIF4014-100MG
FITC (fluoresceina isotiocianato)
Ácido 2-(6-hidroxi-3-oxo-(3H)-xanten-9-il)-5-isotiocianatobenzoico
Formula: C₂₁H₁₁NO₅S
MW: 389,381 g/mol
Pto. de fusión: >360 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00005063
Núm. CAS: 3326-32-7
EINECS: 222-042-0