Fluorescein diacetate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Di-O-acetylfluorescein, 3,6-Diacetoxyfluoran, 3-Oxo-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthene]-3',6'-diyl diacetate
BIF4105-25G BIF4105-5G
APOSBIF4105-25GEA 132 EUR
APOSBIF4105-25G APOSBIF4105-5G
Fluorescein diacetate
Fluorescein diacetate
Formula: C₂₄H₁₆O₇
Pto. de fusión: 200…203 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00005062
Núm. CAS: 596-09-8
EINECS: 209-877-6