Fusidic acid free acid
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
BIF6400-1G
BIF6400-500MG
BIF6400-5G
APOSBIF6400-1GEA
98.6
EUR
APOSBIF6400-1G
APOSBIF6400-500MG
APOSBIF6400-5G
Fusidic acid free acid
Fusidic acid
Suppresses nitric oxide lysis of pancreatic islet cells.
Formula:
C₃₁H₄₈O₆ Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00865135 Núm. CAS: 6990-06-3 EINECS: 230-256-0 |