Fusidate sodium
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Fusidate Sodium, Fusidic acid sodium, Sodium (Z)-2-((3R,4S,5S,8S,9S,10S,11R,13R,14S,16S)-16-acetoxy-3,11-dihydroxy-4,8,10,14-tetramethyldodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17(2H,10H,14H)-ylidene)-6-methylhept-5-enoate
BIF6401-1G BIF6401-5G
APOSBIF6401-1GEA 161 EUR
APOSBIF6401-1G APOSBIF6401-5G
Fusidate sodium
Fusidate sodium
Suppresses nitric oxide lysis of pancreatic islet cells.
Formula: C₃₁H₄₇NaO₆
MW: 538.701 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09054714
Núm. CAS: 751-94-0