PP242 free base ≥99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIFK0004-10MG BIFK0004-5MG
APOSBIFK0004-10MGEA 65.4 EUR
APOSBIFK0004-10MG APOSBIFK0004-5MG
PP242 free base ≥99%
PP242
Formula: C₁₆H₁₆N₆O
Pto. de fusión: 146…156 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD12196869
Núm. CAS: 1092351-67-1