Afatinib free base ≥99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIFK0010-25MG BIFK0010-100MG BIFK0010-250MG
APOSBIFK0010-25MGEA 87 EUR
APOSBIFK0010-25MG APOSBIFK0010-100MG APOSBIFK0010-250MG
Afatinib free base ≥99%
Afatinib
Formula: C₂₄H₂₅ClFN₅O₃
Pto. de fusión: 130…142 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD12407405
Núm. CAS: 850140-72-6