BIIB 021 free base ≥99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: BIIB021, 6-Chloro-9-((4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl)-9H-purin-2-amine
BIFK0011-10MG BIFK0011-25MG BIFK0011-5MG
APOSBIFK0011-10MGEA 139 EUR
APOSBIFK0011-10MG APOSBIFK0011-25MG APOSBIFK0011-5MG
BIIB 021 free base ≥99%
BIIB 021
Formula: C₁₄H₁₅ClN₆O
MW: 318,76 g/mol
Pto. de fusión: 185…186 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD15528939
Núm. CAS: 848695-25-0