4-Iodo-3-nitrobenzamide ≥99%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

BIFK0012-100MG BIFK0012-200MG BIFK0012-500MG
APOSBIFK0012-100MGEA 71.2 EUR
APOSBIFK0012-100MG APOSBIFK0012-200MG APOSBIFK0012-500MG
4-Iodo-3-nitrobenzamide ≥99%
4-Iodo-3-nitrobenzamide
Formula: C₇H₅IN₂O₃
Pto. de fusión: 147…158 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD11110639
Núm. CAS: 160003-66-7

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR