Epirubicin hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
(8S,10S)-10-(((2R,4S,5R,6S)-4-Amino-5-hydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-6,8,11-trihydroxy-8-(2-hydroxyacetyl)-1-methoxy-7,8,9,10-tetrahydrotetracene-5,12-dione hydrochloride, Epirubicin HCl
BIFK0018-10MG
BIFK0018-5MG
BIFK0018-50MG
APOSBIFK0018-10MGEA
116
EUR
APOSBIFK0018-10MG
APOSBIFK0018-5MG
APOSBIFK0018-50MG
Epirubicin hydrochloride
Epirubicin hydrochloride
Formula:
C₂₇H₂₉NO₁₁·HCl MW: 579,98 g/mol Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00941448 Núm. CAS: 56390-09-1 |